Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®505)

Fournisseur: Biotium

20915-250ULEA 165 EUR InStock
20915-250UL 20915-50UL
Anti-Rabbit IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®505)
Anticorps
This is a goat anti-rabbit IgG (H L) F(ab’)2 fragment secondary antibody labeled superior CF® Dyes.

Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®505
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité