Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

F(ab') Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF® 660C)

Fournisseur: Biotium

20917-50ULEA 103 EUR InStock
20917-50UL 20917-250UL
F(ab') Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Anticorps
This is a goat anti-rabbit IgG (H L) F(ab’)2 fragment secondary antibody labeled with superior CF® Dyes and other labels.

  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues

Liquid format: Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 6 months from date of receipt when stored as recommended. Liquid format antibodies contain 50% glycerol and will not freeze at −20 °C.
Lyophilised format: Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 6 months from date of receipt when stored as recommended.

Reconstitute antibodies in water using the indicated volumes below:
CF® Dye and biotin conjugates: add 0,5 ml dH₂O.
HRP or DNP conjugates: add 1 ml dH₂O.
Add the indicated volume of water directly to the vial containing the lyophilised antibody and mix gently to dissolve. Store reconstituted antibody at −20 °C and protect from light. Aliquot to avoid repeated freeze/thaw cycles. Alternatively, an equal volume of glycerol can be mixed with the reconstituted antibody so that it will remain liquid at −20 °C.

Optional: A preservative such as 0,05% sodium azide (final concentration) can be added to CF® Dye and biotin conjugates. Do not add sodium azide to HRP conjugates. Note: Storage of the antibody for more than a day at final working dilution is not recommended.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF660C
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité