Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)

Fournisseur: Biotium

20918-50ULEA 103 EUR InStock
20918-50UL 20918-250UL
F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Anticorps
Goat anti-mouse IgG (H+L), F(ab')2 fragment secondary antibody labeled with our superior CF® dyes and other labels.

  • Available in 14 bright and photostable CF® dyes, and HRP
  • Biotin, APC, and R-PE conjugates also available
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues

Note: Conjugates of blue fluorescent dyes like CF®350 are not recommended for detecting low abundance targets, because blue dyes have lower fluorescence and can give higher non-specific background than other dye colours.

Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 660C
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse IgG

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité