Lucifer yellow CH dilithium salt 100 mM dans l'eau colorant fluorescent
Fournisseur: Biotium
80026
BTIU80026EA 335 EUR InStock
BTIU80026
Lucifer yellow CH dilithium salt 100 mM dans l'eau colorant fluorescent
Lucifer yellow CH dilithium salt
Lucifer Yellow CH lithium salt (LY CH lithium salt) is a widely used polar molecular tracer for studying neuronal morphology. The fluorescent molecule contains a carbohydrazide that allow the molecule to be aldehyde-fixable. The lithium salt form of Lucifer Yellow is in an aqueous solution format that is ready for microinjection.
  • λEx/λ Em=428/536 nm
  • Yellow solution. Store at room temperature and protect from light.
Formule: C₁₃H₉N₅O₉S₂Li₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006922
Numéro CAS: 67769-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&vid=4a37d0e54e33266ea24800068e5ef261e5fd81e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité