Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LN-6]

Fournisseur: Biotium
BNUM0060-50
BTIUBNUM0060-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0060-50
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LN-6]
Anticorps
This MAb reacts with a 58 kDa protein identified as vimentin. It reacts with a non-hematopoietic epitope of vimentin and shows no cross-reaction with other closely related intermediate filament proteins (IFP's) such as desmin, keratin, neurofilament, and glial fibrillary acid protein.Vimentin is ubiquitously expressed in mesenchymal cells such as fibroblasts, smooth muscle cells, and endothelium. Antibody against vimentin is useful as part of an antibody panel for differential diagnosis of tumors of unknown origin.Ab-2 does not react with leukocyte common antigen-positive tissues such as lymphomas and leukemias.

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: LN-6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Cat, Cow, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité