Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C4d Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BM-2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0062-50
BTIUBNUM0062-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0062-50
Anti-C4d Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: BM-2]
Anticorps
Recognizes 183 kDa protein with DNA-binding characteristics, which is identified as a myeloid specific antigen. It reacts with myeloid precursor cells and granulocytes in bone marrow. Its antigen appears to be restricted to M2 and M3 acute myelogenous leukemia (AML) subtypes. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. This MAb reacts with early precursor and mature forms of human myeloid cells. It is useful in the identification of myelogenous leukemias, distinguishing granulocytic sarcomas from lymphoid malignancies and also in the study of differentiation and transformation of human myeloid cells. The biological function of this antigen is not clear, although it has been proposed that it may play a role in the differentiation of myeloid cells.

Type: Primary
Antigen: C4d
Clonality: Monoclonal
Clone: BM-2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité