Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Small Cell Lung Cancer Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOC-52]

Fournisseur: Biotium
BNUM0329-50
BTIUBNUM0329-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0329-50
Anti-Small Cell Lung Cancer Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOC-52]
Anticorps
This MAb reacts with a membrane-associated protein present in normal and malignant neuroendocrine tissues including small cell lung cancer (SCLC). It stains neural and a variable number of endocrine tissues and in the lung it reacts preferentially with SCLC and carcinoids. Its epitope is destroyed during formalin fixation. This antibody was categorized during the First International Workshop on Small Cell Lung Cancer Antigens held in London in April 1987. There are two major types of Lung Carcinoma: non-small cell, which accounts for 80% of all cases; and small cell, which accounts for roughly 20% of all lung cancers reported. The lung continues to be a customary place for cancer migration from tumors elsewhere in the body. Treatment depends on the specific cell type of the cancer, level of progression and status of the individual patient.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Small Cell Lung Cancer
Clonality: Monoclonal
Clone: MOC-52
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité