Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]

Fournisseur: Biotium
BNUM0408-50
BTIUBNUM0408-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0408-50
Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rabbit PAb]
Anticorps
TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinases 3), along with family members TIMP1, TIMP2, and TIMP4, are inhibitors of the matrix metalloproteinases (MMPs), a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix (ECM). An imbalance between MMPs and the associated TIMPs may play a significant role in the invasive phenotype of malignant tumors. TIMP s inhibit the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells. TIMP-3 may be involved in regulating trophoblastic invasion of the uterus as well as in regulating remodeling of the extracellular matrix during the folding of epithelia, and in the formation, branching and expansion of epithelial tubes.

Type: Primary
Antigen: TIMP3
Clonality: Polyclonal
Clone: Rabbit PAb
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Cow, Dog, Horse, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité