Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KDR657]

Fournisseur: Biotium
BNUM0657-50
BTIUBNUM0657-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0657-50
Anti-KDR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KDR657]
Anticorps
CD309, also known as VEGF-R2, KDR3, and Flk-1 (mouse), is a type I transmembrane glycoprotein. It is a member of the CSF-1/PDGF receptor family of type III tyrosine kinase receptors. Human VEGF-R2 is mainly expressed by endothelial cells, embryonic tissues, and megakaryocytes. It plays an important role in the regulation of angiogenesis, vasculogenesis, and vascular permeability. The ligands of VEGF-R2 include VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, and VEGF splice isoforms. Ligation of VEGF-R2 with its ligands results in the receptor dimerization and auto-phosphorylation, stimulating endothelial cell proliferation and migration.

Type: Primary
Antigen: KDR
Clonality: Monoclonal
Clone: KDR657
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité