Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FLT1/658]

Fournisseur: Biotium
BNUM0658-50
BTIUBNUM0658-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0658-50
Anti-FLT1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: FLT1/658]
Anticorps
Three cell membrane receptor tyrosine kinases, Flt-1 (also designated VEGF-R1), Flk-1 (also designated VEGF-R2) and Flt-4, putatively involved in the growth of endothelial cells, are characterized by the presence of seven immunoglobulin-like sequences in their extracellular domain. These receptors exhibit high degrees of sequence relatedness to each other as well as lesser degrees of relatedness to the class III receptors including CSF-1/Fms, PDGR, SLFR/Kit and Flt-3/Flk-2. Two members of this receptor class, Flt-1 and Flk-1, have been shown to represent high affinity receptors for vascular endothelial growth factors (VEGFs). On the basis of structural similarity to Flt-1 and Flk-1, it has been speculated that Flt-4 might represent a third receptor for either VEGF or a VEGF-related ligand.

Type: Primary
Antigen: FLT1
Clonality: Monoclonal
Clone: FLT1/658
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité