Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NX2.1/690]

Fournisseur: Biotium
BNUM0690-50
BTIUBNUM0690-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0690-50
Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NX2.1/690]
Anticorps
Recognizes a protein of 40 kDa, identified as Thyroid transcription factor-1 (TTF-1). TTF-1 is a member of the NKx2 family of homeodomain transcription factors. It is expressed in epithelial cells of the thyroid gland and the lung. Nuclei from liver, stomach, pancreas, small intestine, colon, kidney, breast, skin, testes, pituitary, prostate, and adrenal glands are unreactive. Anti-TTF-1 is useful in differentiating primary adenocarcinoma of the lung from metastatic carcinomas originating in the breast, mediastinal germ cell tumors, and malignant mesothelioma. It can also be used to differentiate small cell lung carcinoma from lymphoid infiltrates.Loss of TTF-1 expression in non-small cell lung carcinoma has been associated with aggressive behavior of such neoplasms. TTF-1 reactivity is also seen in thyroid malignancies.

Type: Primary
Antigen: NKX2-1
Clonality: Monoclonal
Clone: NX2.1/690
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité