Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KDR Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KDR721]

Fournisseur: Biotium
BNUM0721-50
BTIUBNUM0721-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0721-50
Anti-KDR Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KDR721]
Anticorps
CD309, also known as VEGFR2, KDR3, and Flk-1 (mouse), is a type I transmembrane glycoprotein. It is a member of the CSF-1/PDGF receptor family of type III tyrosine kinase receptors. Human VEGFR2 is mainly expressed by endothelial cells, embryonic tissues, and megakaryocytes. It plays an important role in the regulation of angiogenesis, vasculogenesis, and vascular permeability. The ligands of VEGFR2 include VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, and VEGF splice isoforms. Ligation of VEGFR2 with its ligands results in the receptor dimerization and auto-phosphorylation, stimulating endothelial cell proliferation and migration.

Type: Primary
Antigen: KDR
Clonality: Monoclonal
Clone: KDR721
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité