Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B72.3 CA72/733]

Fournisseur: Biotium
BNUM0734-50
BTIUBNUM0734-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0734-50
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B72.3 CA72/733]
Anticorps
Recognizes an oncofetal antigen of 220 kDa, identified as a tumor-associated glycoprotein (TAG-72) with properties of a mucin. This MAb defines the mucin-carried sialylated-Tn epitope. TAG-72 is usually expressed by adenocarcinomas, but is negative in mesotheliomas. Studies have reported that this antibody has 80% sensitivity and 93% specificity for pulmonary adenocarcinoma. Therefore, TAG-72 is a useful marker to distinguish between mesothelioma and adenocarcinoma. However, false positive reactions can occur so results must be interpreted with the utmost caution. This antibody may be useful in the differentiation of non-small cell carcinomas from small cell carcinomas of the lung. The combined use of anti-TAG-72 and anti-GCDFP-15 is valuable in the diagnosis of apocrine carcinoma.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: TAG-72 / CA72.4
Clonality: Monoclonal
Clone: B72.3 CA72/733
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Cow, Dog, Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité