Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2F3.2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0811-50
BTIUBNUM0811-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0811-50
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2F3.2]
Anticorps
ZAP70 is a 70 kDa protein tyrosine kinase found in T-cells and natural killer cells. Control of this protein translation is via the IgVH gene.In Western blotting of whole cell lysates of normal peripheral blood mononuclear cells, the antibody labels a band corresponding to ZAP70. In Western blotting of whole cell lysates of CD19-positive purified leukemia cells from patients with Ig-unmutated and Ig-mutated CLL, the antibody labels a band corresponding to ZAP70 in the Ig-unmutated CLL samples, whereas no band is observed in the Ig-mutated CLL samples. In Western blotting of cell lysates of Jurkat cells (T-lymphoblastic cell line), the antibody labels a band of 70 kDa protein. In Western blotting of cell lysates of A431 cells (carcinoma cell line), no band is observed. ZAP70 protein is expressed in leukemic cells of approximately 25% of chronic lymphocytic leukemia (CLL) cases as well. Anti-ZAP70 expression is an excellent surrogate marker for the distinction between the Ig-mutated (anti-ZAP70 negative) and Ig-unmutated (anti-ZAP70 positive) CLL subtypes and can identify patient groups with divergent clinical courses. The anti-ZAP70 positive Ig-unmutated CLL cases have been shown to have a poorer prognosis.

Type: Primary
Antigen: ZAP70
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3.2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité