Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: G4E4]

Fournisseur: Biotium
BNUM0855-50
BTIUBNUM0855-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0855-50
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: G4E4]
Anticorps
This MAb recognizes an epitope within the 74-182 C-terminal sequence (11kD peptide fragment) of human serum Cellular Retinol Binding Protein 1 (CRBP 1), a single-chain glycoprotein belonging to the superfamily of hydrophobic molecule transporter proteins, which is responsible for transport of retinol (vitamin A1) from the liver to peripheral target tissues, like the eye, where it mediates the cellular uptake. CRBP 1 is synthesized by hepatic parenchymal cells where it becomes bound to its ligand retinol and is then released into the circulation, where it binds further to the protein transthyretin, to form a transporting complex, which is big enough not to be lost by filtration through the kidney glomeruli. It is detected in nearly all tissues with higher expression in adult ovary, pancreas, pituitary gland, adrenal gland, and fetal liver.

Type: Primary
Antigen: RBP1
Clonality: Monoclonal
Clone: G4E4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Chimpanzee, Goat, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité