Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: RBP/872]

Fournisseur: Biotium
BNUM0872-50
BTIUBNUM0872-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0872-50
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: RBP/872]
Anticorps
Recognizes a protein of 21 kDa-25 kDa, identified as retinol binding protein-1 (RBP1). This protein belongs to the lipocalin family and is the specific carrier for retinol (vitamin A alcohol) in the blood. It delivers retinol from the liver stores to the peripheral tissues. In plasma, the RBP-retinol complex interacts with transthyretin, which prevents its loss by filtration through the kidney glomeruli. A deficiency of vitamin A blocks secretion of the binding protein post-transnationally and results in defective delivery and supply to the epidermal cells.

Type: Primary
Antigen: RBP1
Clonality: Monoclonal
Clone: RBP/872
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Goat, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité