Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KP10]

Fournisseur: Biotium
BNUM0879-50
BTIUBNUM0879-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0879-50
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KP10]
Anticorps
Recognizes a protein of 57 kDa, identified as p57Kip2. It shows no cross-reaction with p27Kip1. p57Kip2 is a potent tight-binding inhibitor of several G1 cyclin complexes, and is a negative regulator of cell proliferation. Anti-p57 has been used as an aide in identification of complete hydatidiform mole (CHM) (no nuclear labeling of cytotrophoblasts and stromal cells) from partial hydatidiform mole (PHM) in which both cytotrophoblasts and stromal cells stain. The histological differentiation of complete mole, partial mole, and hydropic spontaneous abortion is problematic. Most complete hydatidiform moles are diploid, whereas most partial moles are triploid. Ploidy studies will identify partial moles, but will not differentiate complete moles from non-molar gestations. Complete moles carry a high risk of persistent disease and choriocarcinoma, while partial moles have a very low risk. In normal placenta, many cytotrophoblast nuclei and stromal cells are labeled with this antibody. Similar findings apply to PHM and hydropic abortus tissues. Intervillous trophoblastic islands (IVTIs) demonstrate nuclear labeling in all three entities and serve as an internal control.

Type: Primary
Antigen: CDKN1C
Clonality: Monoclonal
Clone: KP10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Human, Mouse
Isotype: IgG2b, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité