Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PL8-F6]

Fournisseur: Biotium
BNUM0889-50
BTIUBNUM0889-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0889-50
Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PL8-F6]
Anticorps
Reacts with a 70 kDa membrane-bound isozyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. It is highly specific for PLAP and shows no cross-reaction with other isozymes of alkaline phosphatase. Anti-PLAP reacts with germ cell tumors and can discriminate between these and other neoplasms. Somatic neoplasms e.g. breast, gastrointestinal, prostatic, and urinary cancers may also immunoreact with antibodies to PLAP. Anti-PLAP positivity in conjunction with anti-keratin negativity favors seminoma over carcinoma. Germ cell tumors are usually anti-keratin positive, but they regularly fail to stain with anti-EMA, whereas most carcinomas stain with anti-EMA. Anti-PLAP has been useful in the diagnosis of gestational trophoblastic disease.

Type: Primary
Antigen: ALPP
Clonality: Monoclonal
Clone: PL8-F6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité