Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabies Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rab-50]

Fournisseur: Biotium
BNUM0943-50
BTIUBNUM0943-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0943-50
Anti-Rabies Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Rab-50]
Anticorps
Reacts with viral glycoprotein of rabies virus strains SAD-Vnukovo and Pitman-Moore. This MAb is useful in detecting rabies virus by ELISA and Western. It is capable of neutralizing rabies virus. Rabies virus (Neurotropic virus) is a member of the Rhabdoviridae family. Rabies is a single stranded, neurotropic, negative sense RNA virus which encodes 5 proteins: a glycoprotein, a nucleoprotein, and three others. The mature virus has a bullet shape, a protein coat, and a lipid envelope. The outer surface of the virus is covered with thumb like glycoprotein projections 5-10 nm long and 3 nm in diameter. The virus averages approximately 780 nm in length. Lipid solvents destroy virus infectivity. Rabies virus is a very successful virus, with a very wide range of hosts. It causes an acute, central nervous system infection, characterized by CNS irritation, followed by paralysis and death. Approximately 50,000 human deaths each year are caused by rabies.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: Rab-50
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Rabies

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité