Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLG1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: GLG1/970]

Fournisseur: Biotium
BNUM0970-50
BTIUBNUM0970-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0970-50
Anti-GLG1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: GLG1/970]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 134 kDa, which binds fibroblast growth factor and E-selectin (cell-adhesion lectin on endothelial cells mediating the binding of neutrophils). Fucosylation is essential for binding to E-selectin. It contains sialic acid residues and 16 Cys-rich GLG1 repeats. This MAb can be used to stain the Golgi complex in cell or tissue preparations and can be used as a Golgi marker in subcellular fractions. It produces a diffuse staining pattern of the Golgi zone in normal and malignant cells. This MAb is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells. The Golgi apparatus is an organelle present in all eukaryotic cells that forms a part of the endomembrane system. The primary function of the Golgi apparatus is to process and package macromolecules synthesized by the cell for exocytosis or use within the cell. The Golgi is made up of a stack of flattened, membrane-bound sacs known as cisternae, with three functional regions: the cis face, medial region and trans face. Each region consists of various enzymes that selectively modify the macromolecules passing though them, depending on where they are destined to reside. Several spherical vesicles that have budded off of the Golgi are present surrounding the main cisternae. The Golgi tends to be more pronounced and numerous in cells that make and secrete many substances such as plasma B cells.

Type: Primary
Antigen: GLG1
Clonality: Monoclonal
Clone: GLG1/970
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité