Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SOX10/991]

Fournisseur: Biotium
BNUM0991-50
BTIUBNUM0991-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM0991-50
Anti-SOX10 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SOX10/991]
Anticorps
Recognizes a protein of ~55 kDa, identified as SOX10. This MAb is highly specific and does not cross-react with other members of the SOX-family. SOX genes comprise a family of genes that are related to the mammalian sex-determining gene SRY. These genes similarly contain sequences that encode for the HMG-box domain, which is responsible for the sequence-specific DNA-binding activity. SOX-10 is a sensitive marker of melanoma, including conventional, spindled, and desmoplastic subtypes. It is expressed by metastatic melanomas and nodal capsular nevus in sentinel lymph nodes, but not by other lymph node components such as dendritic cells, which usually express S100 protein. Commonly used melanoma markers, such as anti-HMB-45 and anti-Melan-A, are poorly expressed in desmoplastic melanomas while SOX-10 is moderately to strongly expressed in desmoplastic melanomas. SOX-10 is considered as a very reliable marker for recognizing residual desmoplastic melanomas. In normal tissues, it is expressed in Schwann cells, melanocytes, and myoepithelial cells of salivary, bronchial and mammary glands. SOX-10 expression is also observed in mast cells.

Type: Primary
Antigen: SOX10
Clonality: Monoclonal
Clone: SOX10/991
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité