Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: S100A1/1012]

Fournisseur: Biotium
BNUM1012-50
BTIUBNUM1012-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM1012-50
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: S100A1/1012]
Anticorps
The family of EF-hand type Ca2 -binding proteins includes calbindin, S-100 alpha and beta, calgranulins, B and C, and the parvalbumin family members, including parvalbumin alpha and parvalbumin beta. The S-100 protein is involved in the regulation of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S-100 protein may function in the activation of Ca2 induced Ca2 release, inhibition of microtubule assembly and inhibition of protein kinase C mediated phosphorylation. Two S-100 subunits, sharing 60% sequence identity, have been described as S-100 alpha chain and S-100 beta chain. Three S-100 dimeric forms have been characterized, differing in their subunit composition of two alpha chains, two beta chains or one alpha and one beta chain. S-100 localizes to the cytoplasm and nuclei of astrocytes, Schwann s cells, ependymomas and astrogliomas. S-100 is also detected in almost all benign naevi, malignant melanocytic tumours and in Langerhans cells in the skin. Calbindin, S-100 proteins and parvalbumin proteins are each expressed in neural tissues. In addition, S-100 alpha and beta are present in a variety of other tissues and calbindin is present in intestine and kidney.

Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A1/1012
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité