Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TOX3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TOX3/1123]

Fournisseur: Biotium
BNUM1123-50
BTIUBNUM1123-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM1123-50
Anti-TOX3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TOX3/1123]
Anticorps
This antibody recognizes a 63 kDa protein, which is identified as TOX3. It contains a high mobility group (HMG)-box, which regulates Ca2 -dependent transcription in neurons through interaction with the cAMP-response-element-binding protein (CREB). TOX3 appears to be associated with breast cancer susceptibility and is expressed downstream of a cytoprotective cascade together with CITED1, a transcriptional regulator that does not bind directly to DNA. TOX3 is predominantly expressed in the brain and forms homodimers. TOX3 overexpression protects neuronal cells from cell death caused by endoplasmic reticulum stress or BAX overexpression through the induction of anti-apoptotic transcripts and repression of pro-apoptotic transcripts.

Type: Primary
Antigen: TOX3
Clonality: Monoclonal
Clone: TOX3/1123
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité