Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SUMO1/1188]

Fournisseur: Biotium
BNUM1188-50
BTIUBNUM1188-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM1188-50
Anti-SUMO1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SUMO1/1188]
Anticorps
This MAb is specific to SUMO-1 and shows no cross-reaction with either SUMO-2 or SUMO-3. The small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins, which include SUMO-1, SUMO-2 and SUMO-3, belong to the ubiquitin-like protein family. Like ubiquitin, the SUMO proteins are synthesized as precursor proteins that undergo processing before conjugation to target proteins. Also, both utilize the E1, E2, and E3 cascade enzymes for conjugation. However, SUMO and ubiquitin differ with respect to targeting. Ubiquitination predominantly targets proteins for degradation, whereas sumoylation targets proteins to a variety of cellular processing, including nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis and protein stability. The unconjugated SUMO-1 protein localizes to the nuclear membrane.

Type: Primary
Antigen: SUMO1
Clonality: Monoclonal
Clone: SUMO1/1188
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité