Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACTA2/791 1A4]

Fournisseur: Biotium
BNUM1203-50
BTIUBNUM1203-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM1203-50
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACTA2/791 1A4]
Anticorps
Actin is a major component of the cytoskeleton and is present in most cell types. It is highly specific to actin from smooth muscles. This MAb does not stain cardiac or skeletal muscle; however, it does stain myofibroblasts and myoepithelial cells. This antibody could be used together with anti-muscle specific actin and myogenin in making a diagnosis of smooth muscle and skeletal muscle tumors. In most cases of rhabdomyosarcoma, this antibody yields negative results whereas anti-muscle specific actin and myogenin are positive. Leiomyosarcomas are positive only with anti-muscle specific actin and anti-smooth muscle actin and are negative with anti-myogenin.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: ACTA2
Clonality: Monoclonal
Clone: ACTA2/791 1A4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité