Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 4C4.9 S100A1/1012]

Fournisseur: Biotium
BNUM1204-50
BTIUBNUM1204-50EA 417 EUR InStock
BTIUBNUM1204-50
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 4C4.9 S100A1/1012]
Anticorps
S100 belongs to the family of calcium binding proteins. S100A and S100B proteins are two members of the S100 family. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S-100 protein has been found in normal melanocytes, Langerhans cells, histiocytes, chondrocytes, lipocytes, skeletal and cardiac muscle, Schwann cells, epithelial and myoepithelial cells of the breast, salivary and sweat glands, as well as in glial cells. Neoplasms derived from these cells also express S-100 protein, albeit non-uniformly. A large number of well-differentiated tumors of the salivary gland, adipose and cartilaginous tissue, and Schwann cell-derived tumors express S-100 protein. Almost all malignant melanomas and cases of histiocytosis X are positive for S-100 protein. Despite the fact that S-100 protein is an ubiquitous substance, its demonstration is of great value in the identification of several neoplasms, particularly melanomas and their metastases.

Type: Primary
Antigen: S100A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4C4.9 S100A1/1012
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité