Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (CF®405L)

Fournisseur: Biotium

P009-405L-500EA 285 EUR InStock
P009-405L-500 P009-405L-125
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (CF®405L)
Anticorps
CD8a (clone SK1) is a validated mouse monoclonal antibody that recognizes CD8a, a transmembrane glycoprotein and co-receptor found in T cells. This antibody derived from the CD8 alpha chain. The antibody is available conjugated to CF® Dyes and Astral™ tandem dyes. They are supplied in PBS, 0,1% BSA, 0,05% azide.

  • Cell/tissue expression: Lymphocytes, T-cells
  • Tumor expression: Leukemia/lymphoma
  • SwissProt: P01732
  • Unigene: 3003
  • Positive control: Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), CCRF-CEM or HL-60
  • Ex/Em: 413/547 nm

CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells.

For mature T-cells, CD4 and CD8 are mutually exclusive, so anti-CD8, generally used in conjunction with anti-CD4. It is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral T-cell lymphomas are CD4 /CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4 and CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, CD4 and CD8 are often co-expressed. CD8 is also found in littoral cell angioma of the spleen.

Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: SK1
Conjugation:CF®405L
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité