Endotoxin standard, PyroDetect
Fournisseur: Merck
1.44161.0001
BTSM1.44161.0001EA 0 EUR InStock
BTSM1.44161.0001
Endotoxin standard, PyroDetect
Étalons Étalons biologiques
PyroDetect is used to perform an endotoxin standard curve using different concentrations of endotoxin in dilution.
  • One of the two optional standards
  • Standard curve required to quantify the amount of pyrogens
  • Determine the limit of detection (LOD) of the PyroDetect System
To perfom the endotoxin standard curve, the PyroDetect Endotoxin Standard or any other International Reference Standard Endotoxin (RSE) can be used.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité