Electroporation system, High Throughput ECM™ 630
Fournisseur: BTX
45-0654
BTXI45-0654EA 14540 EUR InStock
BTXI45-0654
Electroporation system, High Throughput ECM™ 630
Systèmes d'électroporation Électroporateurs
The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well plates instead of traditional cuvettes, the researcher can transition from a single cuvette to either 25-well or 96-well electroporation by using one simple plate handler. This increases yields and the number of experimental runs in a single day. Experiments take seconds to run, allowing for quick and efficient optimisation of the electrical and biological parameters. Once optimised, samples are rapidly processed increasing yields and savingMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
High throughput system, ECM™ 630, 96-well with HT-100** 1 BTXI45-0654
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité