Creuset 49 ml pour B-440, pour plaque cramique 036676 50 x profondeur 40 mm, 4 creusets sont ncessaires pour la plaque cramique 1 * 1 Pce
Fournisseur: BUCHI
Creuset 49 ml pour B-440, pour plaque cramique 036676 50 x profondeur 40 mm, 4 creusets sont ncessaires pour la plaque cramique 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Creuset 49 ml pour B-440, pour plaque céramique 036676 Ø 50 x profondeur 40 mm, 4 creusets sont nécessaires pour la plaque céramique 1 * 1 Pce BUCH036675 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou