Systme Flash Basic: Systme pour une sparation Flash isocratique. Incluant: - Pompe C-601: Dbit continu du solvant jusqu' 250ml/ min max. 10bar, 1 * 1 Pce
Fournisseur: BUCHI
Systme Flash Basic: Systme pour une sparation Flash isocratique. Incluant: - Pompe C-601: Dbit continu du solvant jusqu' 250ml/ min max. 10bar, 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Système Flash Basic: Système pour une séparation Flash isocratique. Incluant: - Pompe C-601: Débit continu du solvant jusqu'à 250ml/ min à max. 10bar, 1 * 1 Pce BUCH045221 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou