Support, set V-8xx, I-100 ou manomtre sur V-300/V-600 Utilisation :Fixation du rouleau vide V-8xx, du manomtre ou de l'interface I-100 la pompe vide V-300 / V-600. Contenu : La tige et la plaque d'cartement. 1 * 1 Pce
Fournisseur: BUCHI
Support, set V-8xx, I-100 ou manomtre sur V-300/V-600 Utilisation :Fixation du rouleau vide V-8xx, du manomtre ou de l'interface I-100 la pompe vide V-300 / V-600. Contenu : La tige et la plaque d'cartement. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Support, set V-8xx, I-100 ou manomètre sur V-300/V-600 Utilisation :Fixation du rouleau à vide V-8xx, du manomètre ou de l'interface I-100 à la pompe à vide V-300 / V-600. Contenu : La tige et la plaque d'écartement. 1 * 1 Pce BUCH11065224 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou