Kjeldahl digestion system, KjelDigester K-446
Fournisseur: BUCHI
1154461000
BUCH1154461000EA 12010 EUR InStock
BUCH1154461000
Kjeldahl digestion system, KjelDigester K-446
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
The KjelDigester provides fast and safe digestion of up to 20 samples simultaneously.
  • Fully automated
  • High throughput nitrogen and protein determination
  • Convenient automatic lift for raising and lowering the sample tube rack
  • Programming mode to save all digestion methods
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité