I-300 compatibility kit V-7X0
Fournisseur: BUCHI
11I300S40
BUCH11I300S40EA 2610 EUR InStock
BUCH11I300S40
I-300 compatibility kit V-7X0
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Interface I-300 for use with BUCHI Rotavapour® R-21x/V-7x0 models.
  • Control all process parameters from single controller
  • Central control of all process parameters such as rotation speed, temperature (heating, cooling, vapour) and pressure
  • Remote monitoring on smart phones including push notifications and live view
The Interface I-300 controls all distillation parameters of a Rotavapour system. Modes: manual, timer, cont., AutoDest, drying. Mobile app is available.
Features are: Interface: I-300 Compatibility Pack: R-210/R-215, V-700/V-710.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité