BasicKjel Distillation Unit
Fournisseur: BUCHI
11K36521110
BUCH11K36521110EA 0 EUR InStock
BUCH11K36521110
BasicKjel Distillation Unit
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
For protein and nitrogen determination (TKN, NPN, TVBN, ammonia, nitrate/nitrite and casein). Possibility to connect Metrohm or SI analytics titrators for the MultiKjel.
Three possible equipment:
EasyKjel: Basic unit
BasicKjel: Intermediate unit
MultiKjel: Advanced unit
Two types of protection: Plastic or glass protective vase: To protect the condenser from splashes caused by the distillation of water vapour.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité