Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FlashPure Select Silica Cartridges

Fournisseur: Büchi
FlashPure Select
11075717.EA 1130 EUR InStock
11075717. 11075711. 11075712. 11075710. 11075715. 11075716. 11075713. 11075714.
FlashPure Select Silica Cartridges
Colonnes pour chromatographie
FlashPure Select cartridge filled with spherical sorbent. FlashPure cartridges offered in a wide range of sizes, covering different stationary phases, particle sizes and geometries.

  • Spherical silica particles with 25 µm average particle size
  • Pore size: 50 Å
  • Max. pressure: 21 bar
  • Max. loading capacity: 20%

FlashPure Select normal phase cartridges with spherical silica particles (25 µm, no end-capping) for improved resolution in complex separations. Increased sample throughput due to high loading capacity.

Attention: These columns cannot be opened or repacked.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité