Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pure Essential Chromatography System

Fournisseur: BÜCHI
11C10700
BUEF11C10700EA 0 EUR InStock
BUEF11C10700
Pure Essential Chromatography System
Systèmes de chromatographie Systèmes de flash-chromatographie
The Pure essential flash chromatography system focuses on the essentials for any basic flash application. The design of the instrument, its modularity, and user-friendliness make it easy for you to take the first steps into automation and profit from increased speed and endless possibilities.

  • 50 bar pump, pressure sensors, and regulators
  • 4 fixed UV wavelengths for most common applications
  • Liquid or solid sample loading
  • Cartridges from 4 to 5000 g or glass columns
  • Enclosed and vented fraction collector bay
  • Wavelength: 254/275/325/365 nm

The small footprint of the instrument allows for placement even in crowded labs, and its robustness makes it highly reliable. Basic but powerful and safe thanks to a 3-piston pump. Expansion possibilities include the addition of a UV detector and fraction collector to the Pure Chromatography C-900 pump.

Intuitive navigation is provided by novel and state-of-the-art software (methods, run data, and general settings). All tubing and parts of the instrument are easily accessible and allow the user to follow and monitor the process flow.

Certifications: CE and CSA certified.

Informations de commande: Fraction racks, collection vessels, cartridge stand and clamp are not included with components or systems to allow customisation and must be ordered separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité