Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FlashPure EcoFlex Amino Cartridges

Fournisseur: Büchi
FlashPure EcoFlex
140000059.EA 158 EUR InStock
140000059. 140000063. 140000062. 140000061. 140000060. 140000066. 140000065. 140000064.
FlashPure EcoFlex Amino Cartridges
Colonnes pour chromatographie
FlashPure EcoFlex cartridge filled with spherical sorbent. FlashPure cartridges offered in a wide range of sizes, covering different stationary phases, particle sizes and geometries.

  • Amino-bonded spherical silica particles 40 to 60 µm
  • Pore size: 92 to 108 Å
  • Max. pressure: 12 bar
  • Max. loading capacity: 5%

FlashPure EcoFlex amino-bonded silica cartridges (spherical particles 40 to 60 µm, no end-capping) for flash applications with samples of high and medium polar compounds. Typical applications include carbohydrates and amines.

Attention: These columns cannot be opened or repacked.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité