Sealing tape
Fournisseur: BURKLE
0006-4514
BURK0006-4514EA 3.9 EUR InStock
BURK0006-4514
Sealing tape
Rubans adhésifs
This PTFE sealing tape is ideal for sealing threads.
  • Low abrasion
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from −80 to +260 °C
Length: 12,0 m
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité