Robinet, 'Air'
Fournisseur: BURKLE
0533-0010
BURK0533-0010EA 11 EUR InStock
BURK0533-0010
Robinet, 'Air'
Robinets d'arrêt
PE, transparent avec auto-évacuation.
  • NW 13 mm
  • Joint d'étanchéité en caoutchouc naturel
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité