Spigot, stainless steel
Fournisseur: BURKLE
0535-0020
BURK0535-0020EA 308 EUR InStock
BURK0535-0020
Spigot, stainless steel
Robinets d'arrêt
It is Very sturdy and robust spigot made of stainless steel. The outlet of the spigot turns 360° so it can be adjusted to any required position.
  • Seals PTFE, FKM
  • Self-closing
  • Lockable
  • NW 10 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité