Adaptateur Fileté en Acier Inoxydable intérieur G 1½"- intérieur G 2"
Fournisseur: BURKLE
0600-3100
BURK0600-3100EA 120 EUR InStock
BURK0600-3100
Adaptateur Fileté en Acier Inoxydable intérieur G 1½"- intérieur G 2"
Raccords et connecteurs
L'adaptateur fileté en acier inoxydable 1.4301 (304) de haute qualité permet de visser une pompe, un robinet de vidange ou un autre raccord avec un filetage G 2" (filetage Whitworth) sur un récipient avec un filetage G 1½".
  • Adapte le filetage mâle G 1½" au filetage mâle G 2
  • En acier inoxydable de haute qualité
  • Convient pour les liquides inflammables
L'adaptateur de filetage s'adapte et compense ainsi les différentes formes de filetage. L'adaptateur de fût permet de réaliser un transvasement étanche aux liquides, un joint en ePTFE assure l'étanchéité du raccord de manière fiable. L'adaptateur fileté en acier inoxydable est conducteur d'électricité et hautement résistant aux produits chimiques. Il peut donc être utilisé pour le transvasement de solvants et d’autres liquides inflammables (p. ex. alcools, essence, diesel, etc.) ainsi que pour les bases et acides faibles. Adaptateur fileté pour la fixation sûre de raccords filetés pour fûts, de pompes à fûts, de robinets, etc. sur des bidons, des fûts en acier ou des récipients de sécurité. L'adaptateur fileté permet de visser les pompes à solvants Bürkle sur les bidons de sécurité et les récipients de sécurité en acier inoxydable de Bürkle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité