Rcipient de scurit 25 Litres en acier inoxydable (pour le stockage) 1.4301/1.4571. Avec soupape de surpression. Hauteur 530mm, 260mm de diamtre, filetage 1 1/2 , filetage de sortie 3/4 . Non agr UN transport. 1 * 1 Pce
Fournisseur: BURKLE
Rcipient de scurit 25 Litres en acier inoxydable (pour le stockage) 1.4301/1.4571. Avec soupape de surpression. Hauteur 530mm, 260mm de diamtre, filetage 1 1/2 , filetage de sortie 3/4 . Non agr UN transport. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Récipient de sécurité 25 Litres en acier inoxydable (pour le stockage) 1.4301/1.4571. Avec soupape de surpression. Hauteur 530mm, 260mm de diamètre, filetage 1 1/2 , filetage de sortie 3/4 . Non agréé UN transport. 1 * 1 Pce BURK2601-4025 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou