Rservoir de scurit en inox haute qualit 1.4301 / 1.4571. Capacit 50 L. Avec parois de 1,5 mm. Scurit anti-explosion par protge-flammes et vanne de surpression, joints en PTFE. Avec couvercle vis et vanne de surpression. Hauteur 600 mm. File 1 * 1 Pce
Fournisseur: BURKLE
Rservoir de scurit en inox haute qualit 1.4301 / 1.4571. Capacit 50 L. Avec parois de 1,5 mm. Scurit anti-explosion par protge-flammes et vanne de surpression, joints en PTFE. Avec couvercle vis et vanne de surpression. Hauteur 600 mm. File 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Réservoir de sécurité en inox haute qualité 1.4301 / 1.4571. Capacité 50 L. Avec parois de 1,5 mm. Sécurité anti-explosion par protège-flammes et vanne de surpression, joints en PTFE. Avec couvercle à vis et vanne de surpression. Hauteur 600 mm. File 1 * 1 Pce BURK2601-5050 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou