Entonnoirs de sécurité avec couvercle
Fournisseur: BURKLE
2601-9900
BURK2601-9900EA 579 EUR InStock
BURK2601-9900
Entonnoirs de sécurité avec couvercle
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Stainless steel safety funnels with lid.
  • Flame block
  • Connector with fine thread NPT
  • Discharge pipe Ø 35 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité