Tanks, cylindrical, with lid, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
3490-0144 3490-1606 3490-2506 3490-0855 3490-1005 3490-0305 3490-1206 3490-0355 3490-0805 3490-2006 3490-0505 3490-1106 3490-3006 3490-8507
BURK3490-0144EA 244 EUR InStock
BURK3490-0144 BURK3490-1606 BURK3490-2506 BURK3490-0855 BURK3490-1005 BURK3490-0305 BURK3490-1206 BURK3490-0355 BURK3490-0805 BURK3490-2006 BURK3490-0505 BURK3490-1106 BURK3490-3006 BURK3490-8507
Tanks, cylindrical, with lid, LaboPlast®
Récipients Récipients cylindriques
Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
  • Round shaped
  • Coloured black for UV protection
  • Rupture-proof
The wall thickness increases downwardly. This guarantess optimum ratio of wall thickness to filling load.
Informations de commande: Lids have to be ordered separatly (see accessories).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité