Spatules
Fournisseur: BURKLE
5313-0180 5313-0300
BURK5313-0180EA 28.5 EUR InStock
BURK5313-0180 BURK5313-0300
Spatules
Spatules
Lame en acier inoxydable, avec poignée en bois. Instrument universel pour le regroupement, la répartition, le mélange de pâtes, crèmes, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité