Sachets de conditionnement inviolables, SteriBag Premium
Fournisseur: BURKLE
5344-8000
BURK5344-8000EA 303 EUR InStock
BURK5344-8000
Sachets de conditionnement inviolables, SteriBag Premium
Sachets Sachets d'échantillonnage
Les sachets SteriBag Premium réunissent de manière unique un niveau élevé de sécurité, stérilité, fermeture d'originalité et de traçabilité. Ils garantissent un transport en toute sécurité et la conservation des échantillons.
  • Stérilisation aux rayons gamma (SAL 10⁻⁶)
  • Avec fermeture d'originalité intégrée comme preuve de manipulation
  • Identification unique grâce au code de suivi
  • Apte au contact alimentaire
Après le prélèvement l'échantillon peut être versé directement dans le sachet stérile. La fermeture d'originalité scelle le sachet de manière étanche aux liquides et de manière sûre. En essayant de rouvrir la fermeture, le mot 'STOP' apparaîtra bien visible. Non seulement le sachet mais encore le champ pour découpe est marqué avec un code de suivi unique, cela permet une documentation et une traçabilité complète.
SteriBag Premium est approprié à beaucoup d'applications exigeantes dans le secteur agro-alimentaire, pharmaceutique et médical ainsi que dans les salles blanches et la biotechnologie.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité