Pelles, EasyScoop
Fournisseur: BURKLE
5356-1500 5356-2000
BURK5356-1500EA 56.4 EUR InStock
BURK5356-1500 BURK5356-2000
Pelles, EasyScoop
Pelles
Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
  • Ergonomically designed: With centrally arranged inner grip
  • Considerably shorter than conventional scoops: Easier to take samples from narrow containers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité