L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Racleurs, LaboPlast® / SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-0030 5378-1030
BURK5378-0030EA 31.9 EUR InStock
BURK5378-0030 BURK5378-1030
Racleurs, LaboPlast® / SteriPlast®
Raclettes
PS, blanc. Racleur robuste et maniable destiné à l'usage unique. Le racleur est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus.
  • Production et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
  • Apte au contact alimentaire en vertu des normes EU et FDA
  • Emballées une par une et stérilisées par irradiation gamma en option
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité